주요 문서
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
동의어(들):
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-528-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 100 °C)
Quality Level
분석
≥90.0% (GC)
양식
pieces
autoignition temp.
275 °C
효능
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
전이 온도
flash point 160 °C
density
1.01 g/cm3 at 50 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1