주요 문서
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
동의어(들):
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H33NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
328.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
239-100-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
solid
mp
265.3 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable