항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
적합성
not suitable for immunohistochemistry
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μL will (under the appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2C in 200 μg of rat cerebellum.
Not recommended for use in immunohistochemistry since the antibody also reacts with NMDAR2A and NMDAR2B.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1