항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable