ABS204
Anti-phospho-PDHE1-A type I (Ser293) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
primate (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
품질
Western Blot Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected phospho-PDHE1-A type I (Ser293) in untreated and DCA-treated HEK293 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Untreated and DCA-treated HEK293 cell lysates
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable