결합
CY3 conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TRA-1-60, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
동형
IgM
NCBI 수납 번호
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
품질
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
H9 human embryonic stem cells
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable