주요 문서
OP187
Sigma-Aldrich
Anti-EpCAM-1 (Ab-1) Mouse mAb (VU-1D9)
liquid, clone VU-1D9, Calbiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VU-1D9, monoclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EPCAM(4072)
일반 설명
Anti-EpCAM-1 (Ab-1), mouse monoclonal, clone VU-1D9, recognizes the ~40 kDa EpCAM-1 in squamous cell carcinoma. It is validated for use in WB, FC, IP, and IHC (frozen and paraffin sections).
Protein A purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~40 kDa EpCAM-1 protein.
Recognizes the ~40 kDa EpCAM-1 protein in squamous cell carcinoma.
면역원
Human
NCI-H69 human small cell lung carcinoma cells
애플리케이션
Flow Cytometry (1-3 µg/ml)
Frozen Sections (1-3 µg/ml)
Immunoblotting (1-3 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-3 µg/ml)
Paraffin Sections (1-3 µg/ml)
포장
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In PBS.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C)
분석 메모
Positive Control
Squamous cell carcinoma
기타 정보
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable