추천 제품
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
143-145 °C (lit.)
143-146 °C
작용기
amide
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable