주요 문서
07607
Supelco
Hydrochloric acid
0.5 M in methanol, LiChropur
동의어(들):
Methanolic HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.05
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Hydrogen chloride solution, 0.5 M in methanol, LiChropur
Grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Level
양식
liquid
품질
LiChropur
반응 적합성
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
농도
0.45-0.55 M in methanol
0.5 M in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
density
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Methanolic HCl was used in fatty acid analysis during a study to identify Δ4 fatty acid desaturated from Thraustochytrium sp. involved in the biosynthesis of docosahexanoic acid.
Learn more in the Product Information
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)