주요 문서
284505
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane
anhydrous, 99.8%
동의어(들):
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
98.96
Beilstein:
605264
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
eCl@ss:
39050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
분석
99.8%
형태
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
불순물
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,2-Dichloroethane may be used as a reactant and solvent for the synthesis of 3,6-dibromo-9-(2-chloroethyl)-9H-carbazole from 3,6-dibromo-9H-carbazole.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)