추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥99.0%
불순물
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
무기 잔류물
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable