추천 제품
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
559 °F
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup