72017
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Selectophore™
동의어(들):
NaBARF, Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium
About This Item
추천 제품
설명
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
분석
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
양식
powder
SMILES string
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
포장
분석 메모
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객