주요 문서
76184
Sigma-Aldrich
3-Palmitoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
MG(16:0/0:0/0:0), (R)-Glycerol 1-palmitate, L-α-Palmitin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
330.50
Beilstein:
1728236
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
양식
solid
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ping-Yi Li et al.
Frontiers in microbiology, 11, 9-9 (2020-02-11)
Monoacylglycerol lipases (MGLs) are present in all domains of life. However, reports on bacterial MGLs are still limited. Until now, reported bacterial MGLs are all thermophilic/mesophilic enzymes from warm terrestrial environments or deep-sea hydrothermal vent, and none of them originates