A8423
Amiodarone hydrochloride
≥98% (TLC), powder, ion channel blocker
동의어(들):
(2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
About This Item
추천 제품
제품명
Amiodarone hydrochloride, ≥98%
분석
≥98%
양식
powder
주관자
Wyeth
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기질
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)