결합
biotin conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
9E10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
0.8 mg/mL
기술
western blot (chemiluminescent): 0.05-0.1 μg/mL using an extract of 293T cells or E. coli cells expressing c-Myc tagged fusion protein
UniProt 수납 번호
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)