분석
≥98%
양식
powder
작용기
epoxy
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3
InChI key
PRYIJAGAEJZDBO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)