D9135
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol
≥99%
동의어(들):
(S)-1,2-Dipalmitin, (S)-Glycerol 1,2-dipalmitate, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycerol, DG(16:0/16:0/0:0), Hexadecanoic acid 1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, NSC 269964
About This Item
생물학적 소스
Porcine pancreas
bovine skin
분석
≥99%
양식
powder
불순물
1,3-isomer, essentially free
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)