E2127
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
동의어(들):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-glucuronide
About This Item
무균
non-sterile
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
JKYLXXZHJUQLMK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)