결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
C-11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
저장 조건
protect from light
기술
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta
western blot: suitable
동형
IgG1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)