G1025
Gibberellic acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent, ~95%, ≥50% total GA3 basis
동의어(들):
GA3, Gibberellin A3
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
분석
~95%
구성
total GA3, ≥50%
기술
cell culture | plant: suitable
응용 분야
agriculture
SMILES string
[K].[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6.K.H/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22;;/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22);;/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI key
YGDRGPFCIWRNTK-DHDXTLTISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)