$112.00
추천 제품
생물학적 소스
chicken
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
제조업체/상표
Genway 15-288-20087F
기술
western blot: suitable
1 of 4
이 품목 | 152757 | 565032 | H48808 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
mp 161-163 °C (lit.) | mp 119-122 °C (lit.) | mp 158-162 °C (lit.) | mp 188-191 °C (lit.) |
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.