제품명
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
분석
≥98% (HPLC)
양식
crystalline
색상
white to purple
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.