I127
ICI 118,551 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, β2 inverse agonist
동의어(들):
(2R,3R)-rel-3-isopropylamino-1-(7-methylindan-4-yloxy)-butan-2-ol hydrochloride
About This Item
추천 제품
제품명
ICI 118,551 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)