주요 문서
M2781
Sigma-Aldrich
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
동의어(들):
Plate Washer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
무균
non-sterile
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)