P2795
Phytosphingosine hydrochloride
동의어(들):
4-Hydroxysphinganine, D-Ribo-1,3,4-trihydroxy-2-aminooctadecane, D-Ribo-2-aminooctadecane-1,3,4-triol, PHS
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
지질 유형
sphingolipids
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
InChI key
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)