P4013
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt
≥99%
동의어(들):
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl sodium salt
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
soybean
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
기술
microbiological culture: suitable
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Lipid Induced Insulin Resistance