PZ0267
WAY-362450
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
About This Item
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
InChI key
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... NR1H4(9971)
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.