S4696
SB-505124 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(5-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine hydrochloride hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4OCOc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH.H2O/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H;1H2
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)