S5799
Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt
≥95% (H-NMR), powder
동의어(들):
BS3, Bis(sulfosuccinimidyl) suberate sodium salt
About This Item
DMF: soluble
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (H-NMR)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL
DMF: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MGJYOHMBGJPESL-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)