주요 문서
SAE0004
Sigma-Aldrich
Kynurenine 3-Monooxygenase, Pseudomonas fluorescens (strain 17400), Recombinant
동의어(들):
KMO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
효소 위원회 번호:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solution
특이 활성도
≥3 U/mg
분자량
50,712 Da
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is a flavoprotein aromatic hydroxylase (FAH) that catalyzes the hydroxylation of L-kynurenine (L-Kyn) to produce 3-hydroxykynurenine (3-OH-Kyn). This activity is central to tryptophan metabolism and also to the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in higher organisms. KMO contains flavin adenine dinucleotide (FAD) as a non-covalent, but tightly bound, co-factor at a 1:1 ratio of co-factor to protein.
단위 정의
1 unit will oxidize L-kynurenine at 1 mol/min at pH 7.0, 25°C.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)