T1692
Tianeptine sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine-11-yl)amino]heptanoic acid S,S dioxide sodium salt hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
주관자
Servier
저장 온도
room temp
SMILES string
O.[Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC([O-])=O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)