주요 문서
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
동의어(들):
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
polystyrene
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
접시 길이 × 너비
135 mm × 135 mm
크기
135 mm × 135 mm × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)