제품명
Zaragozic acid A trisodium salt, ≥95% (HPLC), microbial
생물학적 소스
microbial
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
- a component of serum-free medium for human embryonic kidney cells in a wound scratch assay to test its effect on wound healing[1]
- a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) or squalene synthase inhibitor in stromal cells[2]
- a cholesterol synthesis inhibitor in T cells[3]
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research