주요 문서
Z652520
Greiner semi-micro cuvette
semi-micro cuvette, polystyrene, 3 mL, 10 x 10 x 45 mm, clear
동의어(들):
cuvettes, microcuvettes, semi micro cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
clear
polystyrene
무균
non-sterile
포장
case of 1000
제조업체/상표
Greiner 613101
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 10 mm × 10 mm
챔버 용적
1.6-3.0 mL
일반 설명
Semi-micro cuvettes are used for UV/VIS spectroscopy. and have a total volume of 1.6 ml and macrocuvettes with a total volume of4 ml. Made of crystal-clear polystyrene they are particularly suitable for enzymatic determinations, as thev ery thin wall thickness enables fast and even temperature control. With low light scattering combined with a high transmission rate. they can be used in a wave length range from 340nm to 900 nm.
특징 및 장점
  • Greiner semi-micro cuvette have very thin walls, which enable rapid and uniform tempering.
  • Ideal for enzymatic determinations
  • Crystal clear polystyrene material
  • Enables minimal light scatter with high transmission
  • Volume: 1.6 ml
  • Applicable wave length range: 340 nm to 900 nm
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2