주요 문서
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
동의어(들):
Pierceable foil seal, reusable heat seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
무균
sterile
특징
piercable
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IST Scientific IST-106-115SR
너비 × 길이
115 mm × 500 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
애플리케이션
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
법적 정보
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)