주요 문서
22708
Swagelok® Connector to Female NPT
Swagelok® 400-7-4, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/4 in. female NPT
동의어(들):
Swagelok® 400-7-4,SS CONNECTOR 1/4TX1/4P EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 400-7-4
피팅
1/4 in. Swagelok
1/4 in. female NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)