주요 문서
64715
Supelco
Screw Top Mini Flask with Hole Cap and Septum
volume 10 mL, pkg of 12 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
clear borosilicate glass flask
포장
pkg of 12 ea
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Heat resistant borosilicate glass flasks provide an inert seal when used with a hole cap and PTFE silicone septum (included) or a Mininert valve. Excellent for liquid-liquid extraction of trihalomethanes from drinking water. Also useful for sample collection, solution preparations, derivatization reactions, extractions, and many other applications.
기타 정보
Replacement cap for the Mini Flask is part number 27176, the replacement septa is part number 27177.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)