콘텐츠로 건너뛰기
Home무균성 시험밀리플렉스® 신속 시스템 2.0을 이용한 조기 미생물 검출
밀리플렉스® 신속 시스템 2.0을 이용한 조기 미생물 검출
밀리플렉스<sup>®</sup> 래피드 시스템 2.0 구성품: 밀리플렉스 오아시스<sup>®</sup> VHP 내성 펌프, 밀리플렉스<sup>®</sup> 래피드 자동분무 스테이션, 밀리플렉스<sup>®</sup> 래피드 검출 타워
무균 시험은 의약품, 의료기기 및 기타 재료에 대해 cGMP가 요구하는 필수 미생물학적 시험으로, 제품이 완전히 무균 상태이며 사용하기에 안전함을 보장하기 위함이다. 무균 시험은 제품의 무균 상태에 대한 품질 관리 및 보증에 매우 중요하다. 신속 무균 검사는 USP 제71장, 유럽약전 2.6.1, 일본약전 4.06 무균 검사에 대한 대체 시험법으로, 기존 무균 검사 방법에 비해 배양 시간을 단축하고 결과를 신속하게 얻을 수 있습니다. 시험 시간 단축으로 무균 의약품의 출시가 빨라지고, 검사 실패 시 신속한 시정 조치가 가능합니다.
밀리플렉스® 래피드 시스템 2.0은 신속하고 정확한 미생물 검출을 위한 자동화 시스템입니다. 신속한 무균성, 생물부하, 공정 중 및 제품 출시 검사에 적합한밀리플렉스® 래피드 시스템 2.0은 3가지 검증된 기술(막 여과, ATP 생물발광, 영상 분석)을 활용하여 생존 가능한 미생물을 조기에 검출하는 동시에 미생물을 온전하게 보존하여 후속 식별이 가능하도록 합니다.
섹션 개요
밀리플렉스® 신속 검정법의 규제 준수
미국약전(USP)은 최근 유통기한이 짧은 의약품의 미생물 오염 검출을 위해 특별히 고안된 USP <73>: ATP 생물발광 기반 미생물학적 방법에 대한 개정안을 승인하였습니다.
본 장은 무균 시험에 대한 위험 기반 접근법을 용이하게 하여, 즉각적인 투여가 필요한 제품에 특히 적합합니다. 이는 생존 가능한 미생물을 나타내기 위해 아데노신 삼인산(ATP)을 효율적으로 측정함으로써 기존 방법보다 빠른 시험 결과를 도출하는 방식으로 해당 지침과 부합합니다.
더 구체적으로, USP <73>은 사용자가 주요 검증 패키지 내에서 공급업체가 생성한 핵심 검증 데이터(예: 검출 한계, 동등성)를 활용할 수 있도록 허용함으로써(현장 재실행 없이)Milliflex® Rapid 2.0과 같은 시스템의 구현 일정을 크게 단축합니다.
이 새로운 장은 단기 유통기한 제품의 오염 검출을 위한 RMM 사용에 대한 위험 기반 접근법을 제시하는 기존 지침 USP <1071>을 보완하며, 검증, 숙련도 시험 및 최신 기술의 중요성을 강조합니다.
USP <73>, USP <1071>, USP <1223>, 유럽약전(Ph. Eur.) 5.1.6, PDA TR33, 설계 기반 품질(QbD)은 신속 미생물학적 방법(RMM)의 채택 및 구현을 위한 상호 보완적인 프레임워크를 제공합니다.
Milliflex® Rapid System 2.0에서 사용하는 ATP 생물발광 기술은 다음 기관들로부터 대체 검출 방법으로 인정받고 있습니다:
  • FDA1,2
  • PDA 기술 보고서 제33호: 새로운 미생물학적 시험방법의 평가, 검증 및 구현³
막 여과는 미생물 포집을 위해 미국, 유럽 및 일본 표준에서 권장하는 방법론입니다.Milliflex® Rapid 2.0 시스템은 국제 광학 표준 [LNE/NIST]에 따라 교정되었으며 CE 마크의 전기적 적합성을 충족합니다.
21 CFR Part 11 준수 준비 완료
Milliflex® Rapid 2.0 소프트웨어는 전자 기록에 관한 FDA 규정 21 CFR Part 11 요건을 충족합니다. 소프트웨어의 강력한 배치 보고 기능에는 전자 서명, 감사 추적 수행, 데이터 파일 변경 방지 기능이 포함됩니다. 접근 및 편집 권한은 소프트웨어 관리자 모듈을 통해 제어되어 21 CFR Part 11에 부합하는 안전한 데이터 수집 및 감사 추적을 보장합니다. 소프트웨어는 여기에서 다운로드하십시오.
하나의 시스템, 두 가지 핵심 시험: 생물부하 및 무균 시험
멸균 시험용Milliflex® Rapid System 2.0
Milliflex® Rapid System 2.0은 제조 공정 전반에 걸쳐 여과 가능한 시료 내 생존 가능한 미생물 오염원의 신속한 검출, 이미징 및 정량화를 위한 자동화 솔루션입니다. 본 시스템의 결과는 공정 제어, 제품 수율 향상 및 최종 제품의 적시 출하에 기여합니다. 오염 발생 시 조기에 시정 조치를 취할 수 있어 시간, 비용 및 생산 능력의 손실을 방지할 수 있습니다.
생물부하 검사용Milliflex® Rapid System 2.0
밀리플렉스® 래피드 시스템 2.0은 제조 공정 전반에 걸쳐 여과 가능한 시료 내 생존 가능한 미생물의 신속한 검출 및 계수를 가능하게 하는 효율적인 생물부하 검사 솔루션을 제공합니다. 기존 방법에 비해 단 1/4의 시간으로 결과를 제공함으로써, 이 시스템은 공정 중 제어 및 최종 제품 품질 보증을 크게 향상시킵니다. 생물부하 결과를 더 빠르게 확보할 수 있는 능력은 보다 시의적절한 개입을 가능하게 하여 생산 워크플로우를 최적화하고 비용이 많이 드는 오염 관련 지연이나 제품 손실 위험을 줄입니다.
듀얼 퍼포스밀리플렉스® 래피드 시스템 2.0의 장점
  • 다용도성: 배지 교체만으로 멸균 시험과 생물부하 시험 모두에 적합
  • 시간 절약: 무균 및 생물부하 시험 결과를 획기적으로 단축
  • 비용 효율성: 하나의 시스템으로 다양한 용도 활용 가능. 별도 시스템 대비 총 투자 비용 절감
  • 이중 기능에 필요한 최소한의 교육
  • 양 시험 유형 모두 약전 기준 준수
신속 미생물 검출 시스템의 장점
Milliflex® Rapid System 2.0은 미생물 오염 검사에 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다:
미세콜로니의 이미지 분석: 기존 방식 대 Milliflex<sup>®</sup> Rapid 방식
그림 1.기존법 6일 후(좌측) vs.Milliflex® Rapid 2일 후(우측) 비교: Schaeddler 혈액 한천 배지, 35°C에서 배양된 C. acnes III형
  • 일관되게 빠르고 재현 가능한 결과
  • 기존 방식 대비 75% 더 빠른 속도 - 미생물 오염 검출을 단 5일 만에 완료
  • 샘플당 1 CFU까지 감지 가능한 민감도
  • 기존 방법의 CFU 수치와 일치하는 결과
  • 21 CFR Part 11 준수 소프트웨어로 보장되는 데이터 무결성
  • 쉬운 취급 및 검증
밀리플렉스® 래피드 시스템 적용 분야
Milliflex® Rapid System 2.0은 생물학적 부하 및 무균성 시험 요구 사항에 대한 완벽한 신속 솔루션입니다. 제약, 음료 및 개인 위생 산업 분야의 다양한 여과 가능한 시료와 호환됩니다:
  • 원료
  • 무균 및 비무균 최종 제품
  • 수질 샘플
  • 미네랄 워터 및 아이스티, 향료 첨가수, 맥주, 와인 등의 음료
  • 세포 기반 매트릭스*
*지원 프로토콜에 대해서는 당사 응용 과학자에게 문의하십시오.
익숙한 미생물 검사 워크플로우, 검증된 기술
FDA 및 PDA에서 대체 검출 방법으로 인정받고, 미국, 유럽, 일본 표준에 부합하는 멤브레인 여과 방식의Milliflex® Rapid System 2.0은 검증 과정을 용이하게 하는 세 가지 검증된 기술을 기반으로 합니다.
공정 중단 없이Milliflex® Rapid System 2.0은 무균성 및 생물부하 검사 결과를 획기적으로 단축시킵니다. 이 자동화 시스템의 다양한 이점과 신속한 미생물 검출을 위한 단계별 워크플로를 확인하려면 동영상을 시청하세요.
미생물 검사의 전체 작업 흐름(시료 준비, 미생물 동정, 미세콜로니 계수 포함)과 함께 검증된 3가지 기술(막 여과, ATP 생물발광, 영상 분석)을 아래에 제시한다.
시료 전처리
1단계: 시료 준비
표준 작업 절차에 따라 사전 멸균 처리된 즉시 사용 가능한 일회용 Milliflex Oasis® 여과 장치를 통해 원하는 시료량을 여과하십시오. 여과막을 Milliflex Oasis® 한천 배지에 옮겨 배양하십시오.
검증된 기술 - 막 여과:
시료 전처리 분야의 현대적 표준인 막 여과는 대량의 시료를 처리할 수 있으며, 억제 물질은 쉽게 제거됩니다. 이 방법은 신속한 여과와 신뢰할 수 있는 결과를 보장하여 미생물 계수 효율을 극대화합니다.
생물발광 시약의 적용
시약 도포를 위해Milliflex® Rapid 2.0 AutoSpray Station에 멤브레인 필터를 장착하십시오.Milliflex® Rapid 2.0 AutoSpray Station은 모든 살아있는 미생물에 존재하는 ATP를 검출하기 위해 두 가지 시약을 멤브레인 표면 전체에 자동으로 도포합니다.
검증된 기술 - ATP 생물발광법:
생세포에서만 발견되는 ATP는 세포 생존력을 나타내는 탁월한 지표입니다. 생세포와 사체를 모두 검출하는 다른 방법과 달리, ATP 검출법은 현재 약전 검정법의 검출률과 매우 일관되고 신뢰할 수 있습니다.
미생물 계수
마이크로콜로니 계수를 위해 멤브레인 필터를Milliflex® Rapid System 2.0 검출 타워로 옮깁니다. 이 시스템은 각 마이크로콜로니를 계수하고 데이터를 저장하여 다운로드, 인쇄 및 검색이 가능하도록 합니다. 2분 이내에 시료가 분석되어 결과와 배치 이력이 함께 표시됩니다.
검증된 기술 - 미생물 계수를 위한 이미지 분석:
Milliflex® Rapid 2.0 시스템은 CMOS(상보형 금속 산화물 반도체) 카메라를 사용하여 모든 미세콜로니를 검출 및 계수합니다. 인식에 필요한 ATP 농도는 대사 상태에 따라 효모 또는 곰팡이 세포 1개 또는 약 100개의 세균 세포에 해당합니다. 최첨단 이미지 분석 및 최적화된 시약과 결합된 카메라의 감도는 미세콜로니 검출 및 계수를 위한 충분한 ATP 생성에 필요한 배양 기간을 단축시킵니다.
밀리플렉스® 래피드 시스템 2.0 서비스
밀리플렉스<sup>®</sup> 래피드 시스템 2.0을 신속 미생물 검출 솔루션으로 구현하기 위한 종합 서비스.
당사는 기술 지원 및 포괄적인 서비스를 제공하여 고객의 QC 자원 절감과Milliflex® Rapid System 2.0의 일상적 검사 루틴 도입을 지원합니다. 당사의 서비스 제공 항목은 다음과 같습니다:
평가 단계
  • 특정 시료에 대한 타당성 연구
실행 단계
  • 현장 또는 원격으로 수행하는 방법 개발
  • 즉시 사용 가능한 GMP 준수 검증 프로토콜
  • 검증 서비스: 즉시 사용 가능한 GMP 및 디지털 프로토콜, IQOQ 실행 서비스, PQ 컨설팅
  • 고급 운영자 교육
정기 사용 단계
  • 예방적 유지보수
  • 수리 범위
  • 교정 소스 관리
서비스에 대한 자세한 정보나 문의 사항이 있으시면 지원팀으로 연락 주시기 바랍니다.
참고문헌
1.
FDA draft guidance for industry, PAT — A Framework for Innovative Pharmaceutical Manufacturing and Quality Assurance, September 2004. Docket.
2.
FDA/OPS meeting, April 13, 2004, pages 104–110, 136.
3.
PDA. May/June 2000. Technical Report No. 33: Evaluation, Validation and Implementation of New Microbiological Testing Methods. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology 54(3) Supplement TR33.