Nazwa produktu
α-Chymotrypsin from bovine pancreas, (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
type
Type VII
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
25 kDa
solubility
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Powiązane kategorie
Analysis Note
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Preparation Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protokoły
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Powiązane treści
Product Information Sheet