Nazwa produktu
Cholesterol, Sigma Grade, ≥99%
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
biological source
sheep wool
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208), Polb(29240)
Powiązane kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.