Nazwa produktu
SU 5416, ≥98% (HPLC)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI key
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to yellow-orange
mp
221-222 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... EGFR(1956), FLT1(2321), IGFBP1(3484), IL2(3558), KDR(3791), PDGFRB(5159)
mouse ... Flt1(14254), Kdr(16542)
Powiązane kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
General description
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology