Merck
ตัวอย่างการทำให้บริสุทธิ์
กราฟแสดงขั้นตอนหลักของการแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบความชอบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจับ การล้าง และการชะล้างสารออกจากคอลัมน์
วิธีการทำให้บริสุทธิ์ทางเคมีและทางกายภาพหลากหลายสามารถนำมาใช้เพื่อแยกหรือทำให้สารเป้าหมายเข้มข้นก่อนการวิเคราะห์. วิธีการเหล่านี้ได้แก่ การดูดซับ, การดูดซับแบบเลือก, การแยกด้วยสี, การกลั่น, การสกัด, การแลกเปลี่ยนไอออน, การกรอง, การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน, การตกผลึก, การทำให้แห้ง, และอื่น ๆ อีกมากมาย. การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ช่วยให้ตัวอย่างอยู่ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับเทคนิคการวิเคราะห์ ลดความซับซ้อนของตัวอย่าง กำจัดสิ่งเจือปนที่รบกวน และทำให้สารที่ต้องการวิเคราะห์มีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนการวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการอุดตัน อาจลดความจำเป็นในการล้างตัวอย่างอย่างเข้มงวด และช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกลางโครมาโทกราฟี  
หมวดหมู่แนะนำ
ภาพระยะใกล้ของอุปกรณ์ Amicon ที่ใช้สำหรับการกรอง ประกอบด้วยหลอดโปร่งใสสี่หลอดเรียงในแนวตั้งภายในกรอบสีดำ หลอดแต่ละหลอดบรรจุของเหลวสีต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นหรือสารละลายที่แตกต่างกัน อุปกรณ์วางอยู่บนเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการ โดยมีท่อที่เชื่อมต่อกับด้านบนและฐานที่ดูเหมือนออกแบบมาเพื่อความมั่นคงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์ Amicon®
อุปกรณ์อัลตราฟิลเตรชันแบบแรงเหวี่ยงและแบบแรงดันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโปรตีน การกำจัดเกลือ การแลกเปลี่ยนบัฟเฟอร์ การแยก และการไดอะฟิลเตรชันของตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในการเตรียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไป
ช้อปสินค้า
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ระบบการกรองน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์พิเศษ - ระบบการกรองน้ำห้องปฏิบัติการประเภท 1 และประเภท 2 พร้อมหน่วยการผลิตและถังเก็บน้ำ รวมถึงเครื่องจ่ายน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์พิเศษ
ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการแบบตั้งโต๊ะ Milli-Q®
ระบบ Milli-Q® นำเสนอเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ล้ำสมัยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อ...
ช้อปสินค้า
บีกเกอร์ทดลองใสที่บรรจุของเหลวไม่มีสี ภายในมีภาชนะทรงกระบอกขนาดเล็กบรรจุของเหลวสีแดงอยู่ ภาชนะดังกล่าวมีฝาปิดสีน้ำเงินปิดอยู่ด้านบน ลอยอยู่บนผิวของเหลวในบีกเกอร์ ด้านข้างของบีกเกอร์มีเครื่องหมายบอกปริมาตรระบุไว้
เครื่องมือฟอกเลือดและไดอะฟิลเตรชันในห้องปฏิบัติการ
ไดอะไลเซอร์, อุปกรณ์อัลตราฟิลเตรชันแบบแรงเหวี่ยง, และเซลล์กวนสำหรับการแลกเปลี่ยนบัฟเฟอร์...
ช้อปสินค้า
อุปกรณ์กรองในห้องปฏิบัติการที่มีฐานสีขาวและหลอดโปร่งใสห้าหลอดตั้งอยู่ในแนวตั้งที่ด้านบน หลอดเหล่านี้บรรจุของเหลวและมีเครื่องหมายสีเขียว ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์มีเกจวัดความดันที่แสดงค่าความดันของระบบ พื้นหลังเป็นสีเหลืองสดใส ช่วยเพิ่มความชัดเจนของอุปกรณ์
การสกัดในเฟสของแข็ง (SPE) และ QuEChERS
ค้นพบผลิตภัณฑ์การสกัดเฟสของแข็งของเราสำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ...
ช้อปสินค้า
เทคนิคการทำให้บริสุทธิ์ที่พบได้บ่อยที่สุดบางประการต่อไปนี้ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป
การฟอกเลือด
การฟอกเลือดเป็นเทคนิคการฟอกที่ใช้เพื่อกำจัดเกลือหรือโมเลกุลที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำอื่น ๆ ออกจากตัวอย่าง. นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบของบัฟเฟอร์ในตัวอย่าง. การฟอกเลือดเป็นเทคนิคแบบไม่ใช้พลังงานซึ่งต้องการปริมาณบัฟเฟอร์ที่มาก.
บัฟเฟอร์เอ็กซ์CHANGE & เดสอลต์ติ้ง
การกำจัดเกลือเป็นวิธีง่าย ๆ ในการกำจัดเกลือและสารปนเปื้อนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำออกจากตัวอย่าง. วิธีนี้ยังใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนบัฟเฟอร์ก่อนหรือหลังขั้นตอนโครมาโตกราฟีต่าง ๆ และสำหรับการกำจัดสารรีเอเจนต์อย่างรวดเร็วเพื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา.
ปริมาณน้ำฝนแบบเศษส่วน
การตกตะกอนแบบเศษส่วนใช้เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนหยาบออกจากปริมาณตัวอย่างขนาดเล็ก เทคนิคการตกตะกอนจะแยกส่วนต่าง ๆ ตามหลักการของความละลายที่แตกต่างกัน การที่โปรตีนแต่ละชนิดมีความชอบน้ำไม่เท่ากัน ทำให้ความเข้มข้นของเกลือที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มปฏิสัมพันธ์แบบไม่ชอบน้ำระหว่างโปรตีนและทำให้เกิดการตกตะกอน
การสกัด
การเตรียมตัวอย่างโดยการสกัดเกี่ยวข้องกับการแยกสารเป้าหมายออกจากตัวอย่างที่ซับซ้อน หรือปริมาณตัวอย่างที่มากกว่ามาก กระบวนการนี้กำจัดส่วนประกอบของตัวอย่างที่รบกวนซึ่งอาจอุดตันคอลัมน์ HPLC และ GC นอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มข้นของสารวิเคราะห์ได้ถึง 100 ถึง 5,000 เท่า ซึ่งช่วยปรับปรุงความไวในการตรวจจับได้อย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวอย่างที่เลือกสรรและเฉพาะเจาะจง การสกัดช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวิเคราะห์โครมาโทกราฟีที่เชื่อถือได้มากขึ้น ประเภทของการสกัดได้แก่ การสกัดด้วยของเหลว-ของเหลว การสกัดด้วยเฟสของแข็ง (SPE) และการสกัดด้วยเฟสของแข็งแบบไมโคร (SPME)
โครมาโตกราฟีเชิงสัมพันธ์
โครมาโทกราฟีแบบความชอบแยกโปรตีนโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์แบบย้อนกลับระหว่างโปรตีนกับลิแกนด์เฉพาะที่ถูกจับกับเมทริกซ์ของโครมาโทกราฟี เทคนิคนี้มีความจำเพาะสูงและสามารถทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ได้ในปริมาณมาก โครมาโทกราฟีแบบความชอบสามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่มีลิแกนด์ที่เหมาะสมสำหรับโปรตีนที่ต้องการ
การทำให้บริสุทธิ์โดยโครมาโทกราฟีแบบเลือกจำเพาะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจับและการชะล้าง ในระยะการจับ โปรตีนเป้าหมายจะถูกจับกับลิแกนด์ที่เข้ากันได้ซึ่งถูกตรึงไว้บนเมทริกซ์โครมาโทกราฟีอย่างจำเพาะและย้อนกลับได้ วัตถุประสงค์คือเพื่อแยก เพิ่มความเข้มข้น และทำให้ผลิตภัณฑ์เป้าหมายมีเสถียรภาพ โดยรักษาความแรงและกิจกรรมของมันไว้ หลังจากล้างเมทริกซ์เพื่อกำจัดวัสดุที่ไม่จับตัวแล้ว โปรตีนเป้าหมายที่จับอยู่จะถูกกู้คืนโดยการเปลี่ยนสภาวะให้เอื้อต่อการชะล้าง การชะล้างจะดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจงโดยใช้ลิแกนด์ที่แข่งขัน หรือไม่เฉพาะเจาะจงโดยการเปลี่ยนค่า pH ความเข้มข้นของไอออน หรือขั้วไฟฟ้า การชะล้างช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมโปรตีนเป้าหมายในรูปแบบที่บริสุทธิ์และมีความเข้มข้นสูง
การค้นหาเอกสาร
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงหรือไม่?
เยี่ยมชมการค้นหาเอกสารของเราเพื่อดูแผ่นข้อมูล, ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
ค้นหาเอกสาร