การสกัดในสถานะของแข็ง (SPE)
การสกัดในเฟสแข็ง (SPE) เป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมและทำให้ตัวอย่างบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและเลือกสรร ก่อนการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟี (เช่น HPLC, GC, TLC) ในกระบวนการ SPE สารวิเคราะห์หนึ่งหรือหลายชนิดจากตัวอย่างของเหลวจะถูกแยกออกมาโดยการสกัด การแบ่งส่วน และ/หรือการดูดซับลงบนเฟสคงที่ที่เป็นของแข็ง
หมวดหมู่ที่แนะนำ
ค้นพบวัสดุหลากหลายชนิดสำหรับการสกัดในสถานะของแข็ง (SPE) และการเตรียมตัวอย่าง QuEChERS มีทั้งคาร์ทริดจ์ ท่อ แผ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
บรรลุการแยกสารอย่างแม่นยำด้วยคอลเลกชันคอลัมน์ HPLC ที่หลากหลายของเรา ปรับปรุงการเก็บรักษา การแยกความละเอียด และความเลือกสรร สั่งซื้อวันนี้เลย
บรรลุประสิทธิภาพ GC ที่เหนือกว่าด้วยคอลัมน์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริมของเรา ค้นพบผลิตภัณฑ์จาก Supelco®
การสกัดด้วยเฟสแข็ง (SPE) เป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมและทำให้ตัวอย่างบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วและเลือกสรร ก่อนการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟี (เช่น HPLC, GC, TLC) ใน SPE สารวิเคราะห์หนึ่งหรือหลายชนิดจากตัวอย่างของเหลวจะถูกแยกออกโดยการสกัด การแบ่งส่วน และ/หรือการดูดซับลงบนเฟสคงที่ที่เป็นของแข็ง
การเตรียมตัวอย่างด้วย SPE จะเปลี่ยนแมทริกซ์เดิมของตัวอย่างให้เป็นสภาพแวดล้อมแมทริกซ์ที่เรียบง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ตัวอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการโครมาโทกราฟีวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยมักช่วยลดความซับซ้อนและปรับปรุงผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสุดท้าย แมทริกซ์ตัวอย่างที่เรียบง่ายขึ้นยังช่วยลดความต้องการต่อระบบวิเคราะห์ ซึ่งอาจช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบได้
ขั้นตอน SPE ที่เหมาะสมที่สุดสามารถช่วยให้ท่าน:
- เปลี่ยนแมทริกซ์ตัวอย่างให้เข้ากันได้มากขึ้นกับวิธีการโครมาโทกราฟีเป้าหมาย
- เพิ่มความเข้มข้นของสารวิเคราะห์ (การเสริมความเข้มข้นของสารในปริมาณน้อย) เพื่อเพิ่มความไว
- กำจัดสิ่งรบกวนที่ก่อให้เกิดพื้นหลังสูง ยอดที่ผิดพลาด และ/หรือความไวต่ำระหว่างการวิเคราะห์โครมาโทกราฟี
- ปกป้องคอลัมน์วิเคราะห์จากสารปนเปื้อน
- ทำให้กระบวนการสกัดเป็นอัตโนมัติ
SPE ทำงานอย่างไร?
ใน SPE เฟสคงที่ (สารดูดซับหรือเรซิน) จะจับกับสารวิเคราะห์หรือสารปนเปื้อนผ่านปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแต่สามารถย้อนกลับได้ เพื่อสกัดสารวิเคราะห์ที่ต้องการจากตัวอย่างที่ซับซ้อนได้อย่างน่าเชื่อถือและรวดเร็ว
SPE มีความเลือกสรรและใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากมีสารดูดซับและเงื่อนไขการล้างออกหลายประเภทให้เลือกใช้สำหรับสารวิเคราะห์และแมทริกซ์ที่แตกต่างกัน สารดูดซับ SPE ที่ใช้ทั่วไป ได้แก่:
- แบบซิลิกา
- เฟสกลับ (C18, C8, ไซยาโน, ฟีนอล)
- เฟสปกติ (ซิลิกา, ไดออล, NH2)
- การแลกเปลี่ยนไอออน (SAX, WCX, SCX)
- บนพื้นฐานของคาร์บอน
- บนพื้นฐานของโพลิเมอร์ (องค์ประกอบต่าง ๆ, ฟังก์ชันต่าง ๆ)
- อื่นๆ เช่น Florisil® (ซิลิเกตแมกนีเซียม) หรือ อะลูมินา
- ชั้นผสม: การจัดเรียงชั้นแบบลำดับของเกือบทุกประเภทข้างต้น
กลยุทธ์สำหรับ SPE
ใน ‘Bind‒Elute SPE’, สารวิเคราะห์ที่ต้องการจะถูกจับโดยสารดูดซับ ส่วนสารรบกวนจากแมทริกซ์จะผ่านตัวกรองไป ใน ‘Interference Removal SPE’, สารรบกวนจากแมทริกซ์จะถูกจับโดยสารดูดซับ ส่วนสารวิเคราะห์ที่ต้องการจะผ่านตัวกรองไป ทั้งวิธี HybridSPE และ QuEChERS SPE ทำงานผ่านหลักการ Interference Removal
วิธีการ SPE ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ความละลาย ความขั้ว และคุณสมบัติลิโพฟิลิก (สัมประสิทธิ์การแจกแจง) ของสารวิเคราะห์ มีคู่มือการเลือกเพื่อช่วยเลือกเฟสคงที่และตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการ
การประยุกต์ใช้ SPE ที่นิยม
SPE ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา การตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวินิจฉัยแบบผ่านปริมาณสูง (high-throughput) การนิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอาหาร/สารเคมีเกษตร สำหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ:
- สารประกอบทางเภสัชกรรมและเมแทบอลิตในของเหลวชีวภาพ
- สารเสพติดในของเหลวชีวภาพ
- สารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในน้ำดื่มและน้ำเสีย
- สารกำจัดศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะ หรือไมโคทอกซินในตัวอย่างอาหาร/เกษตร
- การกำจัดเกลือจากโปรตีนและเปปไทด์
- การแยกส่วนลิปิด
- วิตามินที่ละลายในน้ำและไขมัน
โปรดเข้าชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการทำความสะอาดตัวอย่างปัสสาวะด้วย HLB SPE สำหรับการวิเคราะห์ opioid ผ่าน LC-MS/MS โดยใช้ แผ่น Supel ™ Swift HLB 96 หลุม
- ใช้วิธี QuECHERS ในการวิเคราะห์ตัวอย่างนมสำหรับยาสัตวแพทย์
- Glyphosate และสารประกอบที่เกี่ยวข้องจะถูกวัดในข้าวโอ๊ตและธัญพืชสำหรับทารกโดยใช้อนุภาคโพลิเมอร์แลกเปลี่ยนไอออนสำหรับ HPLC และ SPE ได้การตรวจจับระดับต่ำ
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
- ดูทั้งหมด (41)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- ในการศึกษานี้มีการนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างและ chiral chromatography สำหรับการวิเคราะห์ LC/MS ของ amphetamine และ methamphetamine enantiomers ในปัสสาวะ
- การเตรียมตัวอย่างที่ดีที่สุดและวิธีการ chiral chromatography สำหรับการวิเคราะห์ LC/MS ของ enantiomers ยาเหล่านี้ในปัสสาวะ
- เมลามีนถูกสกัดจากนมโดยใช้หลอด Supelco ® Discovery ® DSC-SCX SPE การวิเคราะห์ดำเนินการโดย HPLC โดยใช้คอลัมน์ Ascentis ® Express HILIC
- การใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในรายงานนี้พบว่ามีการกู้คืนสัมบูรณ์เฉลี่ยและค่า RSD ที่ 99.86 ± 6.99% (n= 6) เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ hydrocortisone ร้อยละ 1.02 ในครีมเฉพาะที่
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- ดูทั้งหมด (32)
ค้นหาบทความและขั้นตอนเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com