การพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ
การพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ (3D bioprinting) เป็นกระบวนการผลิตแบบเพิ่มชั้น (additive manufacturing) ที่ใช้วัสดุชีวภาพ เซลล์มีชีวิต และโมเลกุลชีวภาพที่มีกิจกรรม เพื่อสร้างโครงสร้างที่เลียนแบบคุณสมบัติของเนื้อเยื่อธรรมชาติ การพิมพ์ชีวภาพแตกต่างจากการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) อย่างหลักๆ โดยการเพิ่มเซลล์มีชีวิตเข้าไปในไฮโดรเจลที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งเลียนแบบสภาพแวดล้อมของเมทริกซ์นอกเซลล์ เพื่อสนับสนุนการยึดติด การเพิ่มจำนวน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์หลังการพิมพ์
กระบวนการพิมพ์ชีวภาพเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดขนาดที่แม่นยำของเนื้อเยื่อ เช่นเดียวกับการพิมพ์ 3 มิติแบบดั้งเดิม จะสร้างแบบจำลองดิจิทัลพร้อมคำสั่งชั้นต่อชั้น เพื่อสร้างวัตถุ 3 มิติทางกายภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอยู่รอดของเซลล์และรับประกันความละเอียดในการพิมพ์ที่เพียงพอสำหรับการกระจายตัวของเซลล์อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่ปลอดเชื้อ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน วัสดุชีวภาพ เช่น อัลจิเนต คอลลาเจน เจลาติน หรือ ไฮยาลูโรแนน ที่ใช้สนับสนุนการเติบโตของเซลล์ จะถูกผสมกับเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อสร้างเป็นหมึกชีวภาพ (bioink) โดยใช้วิธีการควบคุมอย่างเข้มงวดแบบชั้นต่อชั้น หมึกชีวภาพจะถูกวางลงด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติแบบการอัดฉีด (extrusion), แบบอิงค์เจ็ต (inkjet) หรือแบบเลเซอร์ (laser) โครงสร้างเนื้อเยื่อ 3 มิติเหล่านี้จะแข็งตัวด้วยแสง UV การกระตุ้นทางเคมี หรือความร้อน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเติบโตที่มั่นคง
เนื่องจากมีความสามารถในการควบคุมในระดับสูง การพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ จึงได้กลายเป็นเทคนิคการวิจัยหลักสำหรับการทดสอบยาและการทดลองทางคลินิก การแทนที่อวัยวะที่มีหน้าที่ทำงานได้ การแพทย์ฟื้นฟู รวมถึงการพิมพ์ชีวภาพในด้านอื่นๆ เช่น เครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคล นักวิจัยกำลังพัฒนาวัสดุและวิธีการพิมพ์ใหม่สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในทางการแพทย์อย่างแข็งขัน เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติของโครงสร้างที่พิมพ์ออกมาให้สามารถเลียนแบบคุณสมบัติทางกลของผิวหนัง กระดูก และกระดูกอ่อน รวมถึงเนื้อเยื่อประสาท หัวใจ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อฟัน ได้อย่างใกล้เคียงยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ที่แนะนำ
มาค้นพบผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) และอนุพันธ์ของ PEG ของเรา ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและการใช้งานด้านการ PEGylation ของคุณ
วัสดุและหมึกชีวภาพที่เข้ากันได้กับร่างกาย ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ช่วยรับประกันความแม่นยำในการพิมพ์สูงและความมีชีวิตของเซลล์
เรามีผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชีวการแพทย์ทั้งแบบธรรมชาติและสังเคราะห์ในหลากหลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกด้านของชีวการแพทย์
มาค้นพบกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ไฮโดรโฟบิกที่หลากหลายของเรา เพื่อสนับสนุนการใช้งานในด้านความยึดติด การเคลือบ เส้นใย ฟิล์ม พลาสติกวิศวกรรม และด้านการแพทย์ชีวภาพ
กระบวนการพิมพ์ชีวภาพเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดขนาดที่แม่นยำของเนื้อเยื่อ เช่นเดียวกับการพิมพ์ 3 มิติแบบดั้งเดิม จะสร้างแบบจำลองดิจิทัลพร้อมคำสั่งชั้นต่อชั้น เพื่อสร้างวัตถุ 3 มิติทางกายภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอยู่รอดของเซลล์และรับประกันความละเอียดในการพิมพ์ที่เพียงพอสำหรับการกระจายเซลล์อย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่ปลอดเชื้อ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน วัสดุชีวภาพ เช่น อัลจิเนต คอลลาเจน เจลาติน หรือ ไฮยาลูโรแนน ซึ่งใช้สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์ จะถูกผสมกับเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อสร้างเป็นหมึกชีวภาพ (bioink) โดยใช้วิธีการควบคุมอย่างเข้มงวดแบบชั้นต่อชั้น หมึกชีวภาพจะถูกฉีดลงด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติแบบการอัดฉีด (extrusion) แบบอิงค์เจ็ต (inkjet) หรือแบบเลเซอร์ (laser) โครงสร้างเนื้อเยื่อ 3 มิติเหล่านี้จะแข็งตัวด้วยแสง UV การกระตุ้นทางเคมี หรือความร้อน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่มั่นคง
เนื่องจากระดับการควบคุมที่สูง การพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ จึงได้กลายเป็นเทคนิคการวิจัยหลักสำหรับการทดสอบยาและการทดลองทางคลินิก การแทนที่อวัยวะที่มีหน้าที่ทำงานได้ การแพทย์ฟื้นฟู และการพิมพ์ชีวภาพอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคล นักวิจัยกำลังพัฒนาวัสดุและวิธีการพิมพ์ใหม่ ๆ สำหรับการพิมพ์ 3 มิติในทางการแพทย์อย่างแข็งขัน เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติของโครงสร้างที่พิมพ์ได้ และเลียนแบบคุณสมบัติทางกลของผิวหนัง กระดูก และกระดูกอ่อน รวมถึงเนื้อเยื่อประสาท หัวใจ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อฟัน ได้อย่างใกล้เคียงยิ่งขึ้น
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ค้นหาการใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ RESOMER ® ในการวิจัยการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- ความคืบหน้าในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเช่นวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการจัดส่งยาจะมาพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุชีวภาพที่หลากหลาย ชีววัสดุระดับหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการวิจัยอย่างเข้มข้นคือไฮโดรเจลเพราะพวกมันเลียนแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเซลล์อย่างใกล้ชิดทั้งทางเคมีและทางกายภาพและดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นตัวสนับสนุนในการเติบโตของเซลล์ บทความนี้จะกล่าวถึงไฮโดรเจลโพลี (เอทิลีนไกลคอล) (PEG) โดยเฉพาะซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทางชีวภาพเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะไม่กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน หมุดมีพอลิเมอร์ที่พร้อมใช้งานและปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตไฮโดรเจลรวมถึงนั่งร้าน 2 มิติและ 3 มิติสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเชื่อมต่อที่ย่อยสลายได้ยังช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับการปลดปล่อยสารบำบัด
- ดูทั้งหมด (14)
ค้นหาบทความและขั้นตอนเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com