อินทรีย์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ใช้โพลิเมอร์อินทรีย์หรือโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่การใช้งานใหม่จำนวนมาก วัสดุอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์มีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีราคาถูกกว่าวัสดุอนินทรีย์ซิลิกอนทั่วไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและเป็นมิตรกับทรัพยากรมากขึ้นในการผลิตการใช้งานและการกำจัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์โมเลกุลขนาดเล็กมักถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วิธีการสะสมสูญญากาศเพื่อถ่ายโอนฟิล์มบางๆของวัสดุอินทรีย์ลงบนพื้นผิวของพื้นผิว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์สามารถทำจากโพลิเมอร์นำไฟฟ้าโดยใช้วิธีการประมวลผลโซลูชันต้นทุนต่ำ โพลิเมอร์เซมิคอนดักเตอร์สามารถละลายได้และเปลี่ยนเป็นหมึกทำให้สามารถพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงในแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ได้โดยตรง วัสดุเหล่านี้เข้ากันได้กับกระบวนการผลิตแบบม้วนต่อม้วนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อการผลิตที่รวดเร็วในราคาที่ต่ำกว่า
Featured Categories
การนำเสนอวัสดุนาโนคาร์บอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ฟุลเลอรีนจนถึงท่อนาโนคาร์บอนกราฟีนจุดควอนตัมคาร์บอนและนาโนไดมอนด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาของคุณในการจัดเก็บพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงคอมโพสิตอัจฉริยะและการรักษานาโนใหม่
เราให้บริการวัสดุคริสตัลเหลวที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งประกอบด้วยเฟสเนมาติกคอลเลสเตอรอลและโพลิเมอร์คริสตัลเหลวและเมโซเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกแบบระบบโมเลกุลที่มีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอัจฉริยะ
เรานำเสนอวัสดุตัวเติมและตัวปล่อยสารที่มีความบริสุทธิ์สูงทันสมัยวัสดุโฮสต์และวัสดุการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิจัย OLED และการจีบของคุณ
ส่องสว่างการวิจัยของคุณด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราของวัสดุโฟโตนิคและแสงรวมทั้งเลเซอร์อินฟราเรดใกล้อินฟราเรดเคมีเรืองแสง โฟโตโครมิก, เทอร์โมโครมิก, phthalocyanine และสีย้อม porphyrin รวมทั้งวัสดุเรืองแสง, ออปติคอลที่ไม่ใช่เชิงเส้น (NLO) และท่อนำคลื่น
ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLEDS)
ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) เป็นอุปกรณ์เรืองแสงไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยชั้นเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์ที่คั่นระหว่างขั้วบวกซึ่งมีประจุบวกในการฉีดรูและแคโทดซึ่งมีประจุลบในการฉีดอิเล็กตรอน และเลเยอร์การขนส่งที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกันไหลเข้าสู่ชั้นเซมิคอนดักเตอร์ แสงจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงเมื่อประจุที่ฉีดเข้าไปที่ขั้วไฟฟ้ารวมตัวกันใหม่ในชั้นอินทรีย์ OLED ให้สีสดใสและแสงที่สว่างขึ้นให้ความเปรียบต่างที่ดีขึ้นในการแสดงผล ด้วยคุณสมบัติที่บางและยืดหยุ่นมากขึ้นของวัสดุอินทรีย์ LED จึงสามารถใช้งานได้ในหน้าจอจอภาพโค้งอุปกรณ์พกพาแบบพับเก็บได้หรือแบบม้วนได้และอุปกรณ์สวมใส่ได้
ทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟกต์อินทรีย์ (OFETS)และทรานซิสเตอร์ฟิล์มบางอินทรีย์ (OTF TS)
ทรานซิสเตอร์แบบออร์แกนิกเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับวงจรรวมที่ยืดหยุ่นและแสดงผลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง สวิตช์ทรานซิสเตอร์เปิดและปิด แหล่งที่มาและขั้วไฟฟ้าระบายสัมผัสโดยตรงกับเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์ อิเล็กโทรดประตูถูกแยกออกจากเซมิคอนดักเตอร์โดยฉนวนอิเล็กทริก เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับประตูจะทำให้เซมิคอนดักเตอร์เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้นหรือน้อยลงทั้งช่วยให้หรือป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลระหว่างแหล่งและท่อระบายน้ำ ส่วนประกอบทั้งหมดตั้งแต่ตัวนำ (สำหรับอิเล็กโทรด) และเซมิคอนดักเตอร์ (สำหรับวัสดุช่องที่ใช้งาน) ไปจนถึงฉนวน (สำหรับชั้นอิเล็กทริกประตู) สามารถประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์ ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบางเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดพิเศษที่มีผลต่อสนามซึ่งชั้นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กโทรดและอิเล็กทริกจะถูกฝากเป็นฟิล์มบางๆลงบนซับสเตรตที่รองรับ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปรวมถึงแท็ก RFID หรือกระดาษอิเล็กทรอนิกส์
photovoltaics อินทรีย์ (OPvs)
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ยังสามารถใช้เป็นผู้บริจาคและวัสดุตัวรับเพื่อแปลงแสงเป็นไฟฟ้าในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใน OPVs ชั้นเซมิคอนดักเตอร์แบบโฟโตแอกทีฟของวัสดุอินทรีย์จะถูกคั่นระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า เนื่องจากผู้บริจาคดูดซับฟลักซ์โฟตอนแสงอาทิตย์วัสดุผู้บริจาคต้องมีการดูดซึมแสงกว้างเพื่อให้ตรงกับสเปกตรัมแสงอาทิตย์ วัสดุการขนส่งรูอินทรีย์ (HTM) ที่ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ perovskite ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มการขนส่งค่าใช้จ่ายและการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- คุณสมบัติการสังเคราะห์และการใช้งานของจุดควอนตัม Graphene อธิบาย GQDs มีข้อดีของการไม่เป็นพิษความสามารถในการละลายที่ดีการเรืองแสงที่มั่นคงและการปลูกถ่ายพื้นผิวที่ดีขึ้น
- ดูทั้งหมด (65)
Related Protocols
- Sams เป็นการเคลือบพื้นผิวที่หลากหลายสำหรับความต้านทานต่อสารเคมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและการรับรู้ระดับโมเลกุลสำหรับเซ็นเซอร์และการผลิตนาโน
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- ดูทั้งหมด (5)
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป