วัสดุ OLED และ PLED
ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยชั้นอินทรีย์สำหรับการลำเลียงประจุและชั้นเปล่งแสง เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า ระบบฉีดพาหะคู่ของ OLED จะจ่ายทั้งอิเล็กตรอนและโฮลไปยังวัสดุเปล่งแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว ส่งผลให้เกิดแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งในด้านสีและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในอุปกรณ์นั้น
OLEDs มีสองประเภทหลัก ได้แก่ OLEDs ที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงจากโมเลกุลขนาดเล็ก และ OLEDs ที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงจากโพลีเมอร์ (PLEDs) OLEDs แบบโครงสร้างสองชั้น (double-heterostructure) ที่ใช้โมเลกุลขนาดเล็กทั่วไป ประกอบด้วยชั้นอินทรีย์สามชั้นที่ถูกประกบไว้ระหว่างอิเล็กโทรด ชั้นอินทรีย์ที่อยู่ติดกับแคโทดและแอโนดคือชั้นขนส่งอิเล็กตรอน (ETL) และชั้นขนส่งโฮล (HTL) ตามลำดับ ชั้นเปล่งแสง (EML) โดยทั่วไปประกอบด้วยสีย้อมหรือสารเจือที่เปล่งแสงซึ่งกระจายอยู่ในวัสดุโฮสต์ที่เหมาะสม (มักเป็นวัสดุ HTL หรือ ETL) PLED มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยชั้นโพลิเมอร์เปล่งแสง (LEP) จะรวมฟังก์ชันของโฮสต์ ตัวเปล่งแสง และการขนส่งประจุเข้าไว้ในชั้นเดียวที่ผ่านกระบวนการทางสารละลายของอุปกรณ์
เราเสนอชุดวัสดุ OLED ที่มีความบริสุทธิ์สูงและทันสมัย รวมถึงสารปล่อยแสงโมเลกุลขนาดเล็กที่ระเหิดและสารเจือ, โพลิเมอร์ที่ปล่อยแสง, วัสดุโฮสต์ฟอสฟอเรสเซนต์และฟลูออเรสเซนต์, วัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ที่ระเหิดสำหรับการขนส่งอิเล็กตรอน (การบล็อกโฮล), วัสดุสำหรับการฉีดและขนส่งโฮล, สารเจือที่กระตุ้นการเรืองแสงล่าช้าด้วยความร้อน (TADF), และวัสดุที่ใช้ในการกระตุ้นแสง
เรายังมีวัสดุอนินทรีย์ (Au, ITO, LiF) และวัสดุรองรับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวัสดุรองรับและอิเล็กโทรดในการสร้างอุปกรณ์ OLED และ PLED อีกด้วย LEP ที่เป็นนวัตกรรมของเราประกอบด้วยสารเคมีหลักหลายประเภท รวมถึงโพลิเมอร์ poly(phenylene vinylene) (PPV) และ polyfluorene (PFO)
Products
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
OLEDs have promise to make a marked impact in full-color displays and lighting applications; however, large-area fabrication remains a significant challenge, making manufacturing costs high.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Article: Light-Emitting Polymers
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Article: Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Organic and Hybrid Electronics in Optical Analytical Applications
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
OLEDs have promise to make a marked impact in full-color displays and lighting applications; however, large-area fabrication remains a significant challenge, making manufacturing costs high.
- Brochure: Innovative Materials for HighPerformance Optoelectronic Devices OPVs, OFETs, and OLEDs
In this issue, we discuss a variety of innovative materials, including both organic/polymeric molecules and inorganic nanomaterials, which have made superior optoelectronic devices become reality.