วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาเกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่บางเบาและยืดหยุ่นโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ โดยจะรวมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ กระบวนการพิมพ์โดยตรง ตัวอย่างเช่นทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง (TFTs) ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLEDs) เซ็นเซอร์จอแสดงผล ที่ยืดหยุ่นเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องเก็บเกี่ยวพลังงานอื่นๆแท็กการระบุความถี่วิทยุ (RFID) แบตเตอรี่และวัสดุจัดเก็บพลังงานอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์เป็นพื้นที่การวิจัยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว, การค้นหาการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, อาคารอัจฉริยะ, บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ, การดูแลสุขภาพ, และ Internet of Things (IOT)
เรามีหมึกพิมพ์และพื้นผิวที่หลากหลายเป็น อุปกรณ์พิมพ์แบบบล็อก
Products
หมึกพิมพ์
หมึกพิมพ์ของเรามีคุณสมบัติทางรีโอโลยีเฉพาะและสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก: ตัวนำเซมิคอนดักเตอร์และวัสดุอิเล็กทริก เทคนิคการสะสมสำหรับการสร้างรูปแบบโซลูชันหมึกคอลลอยด์เหล่านี้ช่วยให้โครงสร้างที่มีความหนาและความละเอียดที่ต้องการในการพิมพ์อิงค์เจ็ทการพิมพ์สกรีนการพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์การพิมพ์แบบสล็อตการพิมพ์ละอองลอยและอื่นๆ แต่ละเทคนิคจะต้องมีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์หมึกที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมเช่นความหนืดความตึงผิวการนำไฟฟ้าและความเข้ากันได้ของตัวทำละลายกับวัสดุพื้นฐานเพื่อให้กระบวนการพิมพ์มีความสอดคล้องกัน
หมึกนำไฟฟ้า
หมึกนำไฟฟ้าของเราเป็นตัวสร้างหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ทั้งหมดให้โครงสร้างอุปกรณ์พื้นฐานและการเชื่อมต่อวงจรรวม เรามีอนุภาคนาโนโลหะและหมึกอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเทคนิคการพิมพ์ประเภทต่างๆ:
- หมึกสีเงิน (AG) ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและการนำไฟฟ้าที่ดี
- ควรใช้หมึกสีทอง (Au), แพลทินัม (Pt), ทองแดง (Cu) และนิกเกิล (Ni) สำหรับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง
- หมึกโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นและเข้ากันได้ทางชีวภาพที่จำเป็นสำหรับไบโออิเล็กทรอนิกส์
- หมึกคาร์บอนนาโนวัสดุที่มีลักษณะดีมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ข้อบกพร่องต่ำเสถียรภาพทางเคมีสูงและมีความยืดหยุ่นเชิงกลน่าสนใจสำหรับวัสดุอิเล็กโทรดในแบตเตอรี่พิมพ์ supercapacitors ชีวอิเล็กทรอนิกส์ยืดและเซ็นเซอร์สวมใส่
Semiconductor Inks
หมึกเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมาและส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย เรานำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายของหมึกเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์และอนินทรีย์ทั่วไปและหมึกวัสดุสองมิติรุ่นต่อไป:
- หมึกโลหะออกไซด์อนินทรีย์และหมึกเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกันเช่นการเคลื่อนไหวและ bandgap ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) ที่พิมพ์แล้วทรานซิสเตอร์ Field Effect (FET) และอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ (OSCs)
- หมึกพิมพ์ 2 มิติที่เกิดขึ้นใหม่นำเสนอช่องว่างโดยตรงข้อบกพร่องต่ำความสะดวกในการผลิตและโอกาสในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่รวมอยู่ในแนวตั้ง
Dielectric Inks
หมึกและสารเคลือบอิเล็กทริกมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุนำไฟฟ้าการทำอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานให้สมบูรณ์และเปิดใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าอคติ หมึกอิเล็กทริกของเราประกอบด้วยโพลิเมอร์อินทรีย์หรือเซรามิกในตัวทำละลายและวัสดุนาโน 2 มิติที่เป็นฉนวนใหม่เช่นไนไตรด์โบรอนหกเหลี่ยมเพื่อให้อุณหภูมิและเสถียรภาพทางเคมีไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ของรัฐที่เป็นของแข็งทรานซิสเตอร์ผลฟิลด์และอุปกรณ์ neuromorphic
สารตั้งต้น (Substrate)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน, ความขรุขระ, คุณสมบัติทางกล, ความโปร่งใสและความสามารถในการเปียกที่เหมาะสมเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกซับสเตรต กระบวนการรักษาพื้นผิวด้วยสารเคมีที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเปียกของพื้นผิวด้วยหมึกที่เลือก เรามีช่วงของการดำเนินการพื้นผิวเคลือบด้วย Indium Tin Oxide (ITO) หรือฟลูออรีนเจือดีบุกออกไซด์ (FTO) ทั้งบนแก้วหรือพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นมีอยู่ในความหนาของพื้นผิวต่างๆและความต้านทานต่อพื้นผิว
Related Product Resources
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.