การสังเคราะห์ในสถานะของแข็ง
การสังเคราะห์ในสถานะของแข็ง หรือวิธีเซรามิก มักถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจากวัตถุดิบเริ่มต้นในสถานะของแข็ง เพื่อสร้างสารของแข็งใหม่ที่มีโครงสร้างชัดเจน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายรวมถึงวัสดุหลายผลึก ผลึกเดี่ยว แก้ว และวัสดุชั้นบาง ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านการผลิตพลังงานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สารประกอบโลหะที่มีเม็ดละเอียดจะถูกผสมกัน กดเป็นเม็ด และให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่ควบคุมได้ในช่วงเวลาที่กำหนด สารประกอบโลหะบางชนิด เช่น ออกไซด์หรือเกลือโลหะ จำเป็นต้องใช้สภาวะสุดขั้ว เช่น อุณหภูมิและความดันสูง เพื่อเริ่มต้นปฏิกิริยาในสารหลอมเหลวหรือในเฟสไอที่ควบแน่นอย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้มักถูกเรียกว่า “เคมีแบบเขย่าและอบ” หรือ “เคมีแบบให้ความร้อนและกวน”
หมวดหมู่ที่แนะนำ
เรามีเกลือความบริสุทธิ์สูงหลากหลายชนิด รวมถึงไนเตรต ออกซาเลต ฮาลิเดส ซัลเฟต คาร์บอเนต และแอซีเตต ซึ่งมีทั้งรูปแบบไร้น้ำและรูปแบบที่มีน้ำ
เรามีผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะผสมความบริสุทธิ์สูงในหลากหลายประเภท ทั้งในองค์ประกอบและขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณสำหรับการวิจัยและการผลิต
เราเสนอผลิตภัณฑ์ออกไซด์และเซรามิกส์ความบริสุทธิ์สูงในหลากหลายประเภท ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งขนาดอนุภาคที่หลากหลาย
เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจร ได้แก่ วัสดุนาโนอนินทรีย์และโลหะ อนุภาคนาโนที่ได้รับการปรับแต่งคุณสมบัติ และชุดอุปกรณ์วัสดุนาโน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของคุณ
การกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ในสถานะของแข็งมีความสำคัญเป็นพิเศษ ปฏิกิริยาในสถานะของแข็งต้องดำเนินจนเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเทคนิคการแยกบริสุทธิ์ของสารแข็งที่ก่อตัวขึ้นมีข้อจำกัดอย่างมาก อัตราปฏิกิริยาในสถานะของแข็งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปฏิกิริยา ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติทางโครงสร้าง รูปทรง และพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อัตราการแพร่ และคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของนิวเคลียส/ปฏิกิริยา คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุสุดท้ายถูกกำหนดโดยสารตั้งต้นทางเคมีและเทคนิคการเตรียม
เทคนิคการเตรียมสารในสถานะของแข็งสมัยใหม่ไม่จำกัดอยู่เพียงการปรับเปลี่ยนวิธีการเซรามิกเท่านั้น ในกระบวนการเมทาเทซิสในสถานะของแข็ง ปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะถูกเริ่มต้นโดยแหล่งพลังงาน (เช่น เปลวไฟ, เครื่องบดลูกบอล) และแพร่กระจายโดยความร้อนที่ปล่อยออกมาในระหว่างการก่อตัวของผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ วิธีการโซล-เจล (sol-gel) ใช้สารละลายเข้มข้นหรือสารละลายคอลลอยด์ (ที่เรียกว่า ‘โซล’) ซึ่งถูกให้ความร้อน แห้ง และบ่มตามลำดับ เพื่อสร้างเจล ชั้นเคลือบ และวัสดุนาโน วิธีการโซลโวเทอร์มอล (solvothermal) เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนสารละลายในภาชนะปิดที่มีแรงดัน ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดมาตรฐานของตัวทำละลายอินทรีย์ที่เลือกใช้; หากตัวทำละลายคือน้ำ วิธีการนี้เรียกว่าวิธีการไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal) วิธีการสังเคราะห์หลายวิธีที่ก่อให้เกิดวัสดุแข็ง เช่น การเคลือบในเฟสไอ (vapor-phase deposition), การแทรกตัว (intercalation), การเติบโตของผลึกเดี่ยว (single crystal growth), และการสังเคราะห์วัสดุนาโน สามารถจัดประเภทเป็นวิธีการสังเคราะห์ในสถานะแข็ง (solid state synthesis) ได้
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนกฎการละลายสำหรับสารประกอบไอออนิกทั่วไปในน้ำรวมถึงแคลเซียมคาร์บอเนตแบเรียมซัลเฟตและโซเดียมซัลเฟตโดยใช้แผนภูมิที่ให้ไว้
- เรียนรู้ว่าถ่านกัมมันต์ทำงานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและข้อได้เปรียบอย่างไร
- ลักษณะทางแม่เหล็กสามประเภทคือความเป็นแม่เหล็กพาราแมกเนติกซึ่งอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับคู่จะเป็นแบบสุ่ม ferromagnetism ซึ่งอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับคู่จะจัดเรียงกันและ antiferromagnetism ซึ่งอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับคู่จะจัดวางตรงข้ามกัน
- ปัจจุบันเครื่องทำความเย็นที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับห้องเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับวงจรการทำความเย็นแบบอัดไอ
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- ดูทั้งหมด (37)
ค้นหาบทความและขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com