Merck
หน้าแรกการสังเคราะห์ในสถานะของแข็งกฎการละลายสำหรับสารประกอบไอออนิก
กฎการละลายสำหรับสารประกอบไอออนิก
Solubility Chemistry
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าสารเคมีจะมีปฏิสัมพันธ์กับกันและกันในสารละลายน้ำได้อย่างไร สารประกอบหรือสารละลายบางชนิดจะละลายส่วนอื่นๆจะทำให้เกิดตะกอนหรือของแข็งและมีปฏิกิริยากับน้ำเล็กน้อย
คุณอาจพบคำถามเกี่ยวกับการละลายในชีวิตประจำวันของคุณ ช็อกโกแลตร้อนหรือเครื่องดื่มแห้งรสที่ไม่ละลายในน้ำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นตัวอย่างของ dprecipitates unwante คราบหินปูนหรือสบู่เป็น ตะกอนที่ ทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อน้ำที่มีปริมาณแร่ธาตุสูงระเหยและแนะนำโลหะที่ละลายแล้วก่อนหน้านี้ให้กับคาร์บอเนตหรือสบู่ไอออน
ความสามารถในการละลายสามารถใช้ได้กับกระบวนการทางห้องปฏิบัติการจำนวนมากและยังมีความสำคัญในด้านการแพทย์ ไอออนบางชนิดอาจเป็นพิษเมื่อแยกออกจากกันในสารละลายแต่มีประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบ
 Asaturated solutio NIS หนึ่งซึ่งจำนวนเงินสูงสุดของการละลายได้ ตรงกันข้ามคือสารละลายเจือจางสารละลายนี้สามารถรับสารละลายได้มากขึ้น
ความดันและอุณหภูมิส่งผลต่อความสามารถในการละลาย หน้านี้จะอธิบายถึงความสามารถในการละลายของสารประกอบในน้ำที่อุณหภูมิห้องและความดันมาตรฐาน สารประกอบที่สามารถละลายได้ในน้ำเป็นสารละลายในน้ำ
Solubility Rules
How to Use Solubility Rules
  1. Identify the compound whose solubility you want to check. การเขียนสูตรเชิงประจักษ์จะเป็นประโยชน์มากคุณจึงสามารถระบุไอออนที่ประกอบเป็นสารประกอบได้
  2. ค้นหาไอออนแต่ละไอออนในกฎการละลาย ตรวจสอบคอลัมน์ด้านซ้ายสำหรับกฎทั่วไปและดูในคอลัมน์ด้านขวาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้จดบันทึกข้อยกเว้นใดๆไว้
  3. หรือคุณสามารถค้นหาไอออนในตารางความสามารถในการละลายได้ คุณอาจพบว่ามันง่ายกว่า ไอออนจะแสดงอยู่ด้านบนและไอออนจะแสดงในแนวตั้ง หาเซลล์ที่คอลัมน์ไอออนและแถวไอออนของคุณพบเพื่อหาความสามารถในการละลายของสารประกอบที่ได้
กฎความสามารถในการละลายของเราไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คุณอาจจำเป็นต้องอ้างอิง  ตาราง aperiodic EIF คุณกำลังมองหาสารประกอบที่พบน้อย.
ผังกฎการละลาย
ผังกฎการละลาย
คลิกเพื่อดูกราฟิกเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ (SVG)
ดาวน์โหลด Solubility Chart สำหรับการศึกษาและการใช้งานในห้องเรียน
แผนภูมิความสามารถในการละลายพื้นฐานของเรามีให้ดาวน์โหลดฟรี คุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนนักเรียนหรือครูได้ เพียงให้แน่ใจว่าได้ลิงก์กลับไปยังหน้านี้
ต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการศึกษาของเราหรือไม่ ใช้ลิงก์ด้านบนเพื่อติดต่อเราหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนึ่งในบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา
Solubility Definitions
เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถในการละลายจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามคำจำกัดความมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ทรัพยากรด้านบนแสดงกฎทั่วไปและคำจำกัดความที่หลวม
United States Pharmacopeia (USP) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสำหรับยาส่วนผสมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนผสมได้กำหนดคำจำกัดความด้านล่าง คำจำกัดความเหล่านี้ถูกใช้โดยองค์กรเภสัชกรรายใหญ่อื่นๆทั่วโลกและมักจะจับคู่กับการวัดที่แน่นอนเพื่อความต้องการใช้งานที่แม่นยำยิ่งขึ้น